missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2,4-Dibromobutyrat-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,4-Dibromobutyrate-d5 |
| Molekylær formel | C11H7D5Br2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,4-Dibromo-butanoic Acid Phenylmethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Br2O2/c12-7-6-10(13)11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/i6D2,7D2,10D |
| SMIL | O=C(C(Br)([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | benzyl 2,4-dibromobutanoat-2,3,3,4,4-d5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.05 |
| Formel vægt | 338.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?