Få mere at vide
Benzyl 2,3-O-isopropyliden-Alpha-D-mannopentenofuranosid-6-aldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannopentenofuranoside-6-ald |
| CAS | 102854-75-1 |
| Molekylær formel | C15H18O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O5/c1-15(2)19-12-11(8-16)18-14(13(12)20-15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,11-14H,9H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H](C=O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aS,4S,6S,6aS)-2,2-dimethyl-4-phenylmethoxy-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.3 |
| Formel vægt | 278.1154 |