Få mere at vide
Benzyl 2,3-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranosid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457539
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457539 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15457539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66254.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, dichlormethan eller DMSO
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Farve Hvid
Molekylær formel C16H22O6
MDL nummer MFCD02683277
Mængde 1 g
Synonym benzyl 2,3-o-isopropylidene-alpha-d-mannofuranoside, benzyl 2,3-o-isopropylidene-, a-d-mannofuranoside, phenylmethyl 2,3-o-1-methylethylidene-, benzyl 3xi-2,3-o-1-methylethylidene-alpha-d-erythro-hexofuranoside, 1r-1-4r,6s,6ar-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl ethane-1,2-diol
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, dichlorothan eller DMSO
InChI nøgle NKCNUNUEQRYLNZ-MLQJFRMTSA-N
SMIL CC1(OC2C(O1)C(OC2C(CO)O)OCC3=CC=CC=C3)C
IUPAC navn (1R)-1-[(3aR,4S,6R)-2,2-dimethyl-4-phenylmethoxy-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 310.346
PubChem CID 57370143
Formel vægt 310.34
Fysisk form Pulver