missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-b-D-arabinopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 887370-09-4 |
| Molekylær formel | C18H26O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O7/c1-17(20-3)18(2,21-4)25-15-14(24-17)13(19)11-23-16(15)22-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-16,19H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| IUPAC navn | (2S,3S,4aS,5R,8R,8aR)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5-phenylmethoxy-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.39 |
| Formel vægt | 354.1679 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?