Få mere at vide
Benzyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 57783-66-1 |
| Molekylær formel | C34 H34 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34O6/c1-5-13-25(14-6-1)21-35-31-30-29(24-38-33(40-30)28-19-11-4-12-20-28)39-34(37-23-27-17-9-3-10-18-27)32(31)36-22-26-15-7-2-8-16-26/h1-20,29-34H,21-24H2/t29-,30-,31+,32-,33?,34-/m1/s1 |
| SMIL | C(O[C@@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | (4aR,6R,7R,8S,8aR)-2-phenyl-6,7,8-tris(phenylmethoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine |
| Molekylvægt (g/mol) | 538.63 |
| Formel vægt | 538.2355 |