missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-Beta-D-arabinopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 383173-63-5 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO8/c1-11(19)25-15-14(8-18(21)22)10-24-17(16(15)26-12(2)20)23-9-13-6-4-3-5-7-13/h3-8,15-17H,9-10H2,1-2H3/b14-8+/t15-,16+,17-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)OC\C(=C/[N+](=O)[O-])\[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5E)-4-acetyloxy-5-(nitromethylidene)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.33 |
| Formel vægt | 365.1111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?