missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-Beta-D-arabinopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30334921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334921 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2512505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside
CAS 383173-63-5
Molekylær formel C17 H19 N O8
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO8/c1-11(19)25-15-14(8-18(21)22)10-24-17(16(15)26-12(2)20)23-9-13-6-4-3-5-7-13/h3-8,15-17H,9-10H2,1-2H3/b14-8+/t15-,16+,17-/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)OC\C(=C/[N+](=O)[O-])\[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5E)-4-acetyloxy-5-(nitromethylidene)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 365.33
Formel vægt 365.1111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.