missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate Acetate, TRC

Artikelnummer. 30338532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338532 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB31589025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate Acetate
CAS 4550-93-0
Molekylær formel C36H36O8
Mængde 25 mg
Synonym 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Phenylmethyl Ester Acetate, 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Benzyl Ester Acetate
InChI formel InChI=1S/C36H36O8/c1-26(37)43-36-34(41-24-29-18-10-4-11-19-29)32(40-23-28-16-8-3-9-17-28)31(39-22-27-14-6-2-7-15-27)33(44-36)35(38)42-25-30-20-12-5-13-21-30/h2-21,31-34,36H,22-25H2,1H3/t31-,32-,33-,34+,36?/m0/s1
SMIL CC(=O)OC1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5
IUPAC navn benzyl (2S,3S,4S,5R)-6-acetyloxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 596.67
Formel vægt 596.241
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.