missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-a-D-mannopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30338400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338400 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3159002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-a-D-mannopyranoside
CAS 57783-76-3
Molekylær formel C33 H34 O5
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C33H34O5/c1-5-13-26(14-6-1)21-34-25-30-31(35-22-27-15-7-2-8-16-27)32(36-23-28-17-9-3-10-18-28)33(38-30)37-24-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,30-33H,21-25H2/t30-,31+,32+,33+/m1/s1
SMIL C(OCc1ccccc1)[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H]2OCc5ccccc5
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolane
Molekylvægt (g/mol) 510.62
Formel vægt 510.2406
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.