Få mere at vide
Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ß-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30331638
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30331638 1 g
1 options
Artikelnummer. 30331638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2944501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 10343-13-2
Molekylær formel C21 H26 O10
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-phenylmethoxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 438.43
Formel vægt 438.1526