Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-tetradecylammoniumchlorid, CDN
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Molekylær formel | C23 D5 H37 N . Cl |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium chloride, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyltetradecylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20 H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i15D,16 D,17 D,19 D,20 D; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-tetradecylazanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.0701 |
| Formel vægt | 372,332 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?