Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-dodecylammoniumchlorid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyldodecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Molekylær formel | C21 D5 H33 N . Cl |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzyldimethyldodecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium chloride, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyldodecylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18 H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i13D,14 D,15 D,17 D,18 D; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | dodecyl-dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]azanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.0169 |
| Formel vægt | 344,3007 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |