Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-decylammoniumchlorid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyldecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Molekylær formel | C19 D5 H29 N . Cl |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16 H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i11D,12 D,13 D,15 D,16 D; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | butyl-dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]ammonium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.96 |
| Formel vægt | 316,2694 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |