Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d5 Bromide |
| CAS | 71258-22-5 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H2 Br |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CBr)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.07 |
| Formel vægt | 175.0045 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |