Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Benzoate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Benzoate-D5 (phenyl-D5-methyl) |
| CAS | 347840-01-1 |
| Molekylær formel | C14 D5 H7 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d5-methanol, benzoate (9 CI), Benzoic acid phenyl-d5-methyl ester, Benzyl Benzoate-d5, Benzyl Benzoate-D5 (phenyl-D5-methyl), Benzoic acid benzyl-2,3,4,5,6-d5 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10 H,11H2/i1D,3 D,4 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(COC(=O)c2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.2747 |
| Formel vægt | 217.1151 g/mol |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?