missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol |
| CAS | 68661-10-9 |
| Molekylær formel | C7 D5 H3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzene-D5-methanol, Benzene-2,3,4,5,6-D5-methanol, Benzylalcohol D5 (Phenyl D5), Benzene-d5-methanol (9CI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol (6CI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol, Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.17 |
| Formel vægt | 113.0889 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?