Få mere at vide
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol |
| CAS | 68661-10-9 |
| Molekylær formel | C7 D5 H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-D5-methanol, Benzene-2,3,4,5,6-D5-methanol, Benzylalcohol D5 (Phenyl D5), Benzene-d5-methanol (9 CI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol (6 CI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol, Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CO)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.17 |
| Formel vægt | 113.0889 g/mol |
| Vis mere |