Få mere at vide
Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Benzyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18070580
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18070580 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzyl [[[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetat (benzylester af aceclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate
CAS 100499-89-6
Analyt- eller komponentnavne benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H19 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity F
InChI formel InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
SMIL Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn (2-oxo-2-phenylmethoxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 444.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 443,0691 g/mol