Få mere at vide
Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate |
| CAS | 81927-55-1 |
| Molekylær formel | C9H8Cl3NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloroethanimidic Acid Phenylmethyl Ester, 2,2,2-Trichloroacetimidic Acid Benzyl Ester, Benzyl Trichloroacetimidate, O-Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2 |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl 2,2,2-trichlorethanimidat |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.52 |
| Formel vægt | 250.9671 |