Få mere at vide
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat, 98%
Artikelnummer. 10601822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10601822 25 g Glasflaske 25g
10299413 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81927-55-1
Molekylær formel C9H8Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 252.52
MDL nummer MFCD00000805
InChI nøgle HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
PubChem CID 144968
IUPAC navn benzyl-2,2,2-trichlorethanimidat
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3590g/mL
Kogepunkt 109 °C til 113 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Brydningsindeks 1,5435 til 1,5455
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.359
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand
Formel vægt 252.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.