Få mere at vide
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat, 98%
Artikelnummer. 11449543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449543 50 g 50g
11344589 5 g 5g
11354589 25 g 25g
11459543 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11449543 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12387.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252,52 g/mol
Benzyl-2,2,2-trichloracetimidat anvendes til den syrekatalyserede benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat anvendes til syrekatalyseret benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Opløselighed Blandbar med cyclohexan/dichlormethan
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81927-55-1
Molekylær formel C9H8Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 252.52
MDL nummer MFCD00000805
InChI nøgle HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
IUPAC navn benzyl-2,2,2-trichlorethanimidat
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Tæthed 1.356
Kogepunkt 110 °C til 114 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 50 g
Beilstein 2525375
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Opløselighedsinformation Blandet med cyclohexan/dichloromethan.
Formel vægt 252.53
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.