Få mere at vide
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat, 98%
Artikelnummer. 11354589
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354589 25 g 25g
11344589 5 g 5g
11449543 50 g 50g
11459543 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12387.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252,52 g/mol
Benzyl-2,2,2-trichloracetimidat anvendes til den syrekatalyserede benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat anvendes til syrekatalyseret benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Opløselighed Blandbar med cyclohexan/dichlormethan
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81927-55-1
Molekylær formel C9H8Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 252.52
MDL nummer MFCD00000805
InChI nøgle HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
IUPAC navn benzyl-2,2,2-trichlorethanimidat
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Tæthed 1.356
Kogepunkt 110°C to 114°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 25 g
Beilstein 2525375
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Opløselighedsinformation Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Formel vægt 252.53
Procent renhed 98%