Få mere at vide
Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamat, TRC
Artikelnummer. 30339618
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30339618 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30339618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB233870250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Molekylær formel C12 H14 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
IUPAC navn benzyl N-(2-cyanopropan-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Formel vægt 218.1055