missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl (1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)carbamat, TRC

Artikelnummer. 30408124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408124 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH830150250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 102522-48-5
Molekylær formel C12H17NO5
Mængde 250 mg
Synonym N-Carboxybenzyl Tromethamine
InChI formel InChI=1S/C12H17NO5/c14-7-12(8-15,9-16)13-11(17)18-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,14-16H,6-9H2,(H,13,17)
SMIL O=C(OCC=1C=CC=CC1)NC(CO)(CO)CO
IUPAC navn benzyl (1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 255.27
Formel vægt 255.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.