Få mere at vide
Benzydamin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 17944505
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944505 5 mg
17972665 25 mg
17934395 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17944505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2099605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36504-71-9
Molekylær formel C19H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 325.4
Synonym N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
SMIL CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzydamine N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Formel vægt 325.179
Procent renhed >95%