Få mere at vide
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 39860-94-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N3 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O2.ClH/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.C[N+](C)([O-])CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |