Få mere at vide
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17962766
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17962766 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17962766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0142.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
CAS 39860-94-1
Analyt- eller komponentnavne Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N3 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O2.ClH/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 361.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 361.1557 g/mol