Få mere at vide
Benzydaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17945055
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17945055 1 g
17923845 10 g
17914025 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17945055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2099501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-69-4
Molekylær formel C19 H23 N3 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 345.87
Synonym Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-γ-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Afloben, Alcidol, Algiflog, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Difflam Oral Rinse, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Ririlim, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzydamine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Formel vægt 345.1608
Procent renhed >95%