Få mere at vide
Benzydaminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962046
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962046 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0142.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzydaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzydamine Hydrochloride
CAS 132-69-4
Analyt- eller komponentnavne Benzydamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, Afloben, Alcidol, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax, Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-gamma-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Algiflog, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Difflam Oral Rinse, Ririlim
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 345.87
Mængde 250 mg
Formel vægt 345,1608 g/mol