Få mere at vide
Benzydamine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzydamine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 132-69-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24ClN3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 41 mg/mL (118.54 mM) |
| SMIL | CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?