Få mere at vide
Benztropin Mesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 18061580
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18061580 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1227.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benztropinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benztropine Mesilate
CAS 132-17-2
Analyt- eller komponentnavne Benztropine Mesilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H25 N O . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate, 1alphaH,5alphaH-Tropane, 3alpha-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan; metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 403.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 403,1817 g/mol