Få mere at vide
Benzoylurea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357696
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357696 25 g 25g
11347696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11313.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-22-2
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00025441
InChI nøgle HRYILSDLIGTCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylurea, 1-benzoylurea, n-benzoylurea, urea, benzoyl, benzoic acid, ureide, n-aminocarbonyl benzamide, benzamide, n-aminocarbonyl, benzamide, n-aminocarbonyl-9ci, benzoyl urea, benzoylcarbamide
PubChem CID 69190
ChEBI CHEBI:39416
IUPAC navn N-carbamoylbenzamide
SMIL NC(=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylurea
Smeltepunkt 209°C to 210°C
Mængde 25 g
Beilstein 2045538
Formel vægt 164.17
Procent renhed 97%