missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzoylmetronidazole, TRC

Artikelnummer. 30330681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330681 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208260100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metronidazole Benzoate
CAS 13182-89-3
Molekylær formel C13 H13 N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMIL O=C(OCCN1C(=NC=C1N(=O)=O)C)C=2C=CC=CC2
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Formel vægt 275.0906
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.