Få mere at vide
Benzoylmetronidazole, TRC
Artikelnummer. 30333741
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30333741 10 g
1 options
Artikelnummer. 30333741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20826010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole Benzoate
CAS 13182-89-3
Molekylær formel C13 H13 N3 O4
Mængde 10 g
Synonym Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMIL O=C(OCCN1C(=NC=C1N(=O)=O)C)C=2C=CC=CC2
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Formel vægt 275.0906