Få mere at vide
Benzoyldiazan (Benzohydrazid), Mikromol™
Artikelnummer. 18060600
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060600 100 mg
18021010 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060600 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0362.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzoyldiazan (Benzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Analyt- eller komponentnavne Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMIL NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,0637 g/mol