Få mere at vide
Benzoylcholine iodide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450497 1 g 1g
11460497 5 g 5g
11470497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22387.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17518-43-3
Molekylær formel C12H18INO2
Molekylvægt (g/mol) 335.19
MDL nummer MFCD00038726
InChI nøgle XILQCEGWGBSDSH-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoylcholine iodide, benzoylcholineiodide, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, 2-benzoyloxyethyl trimethylammonium iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium iodide, choline, iodide benzoate, choline, benzoate, acmc-1buu4
PubChem CID 87143
IUPAC navn 2-benzoyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodide
SMIL [I-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylcholine iodide
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Lineær formel C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I
Mængde 1 g
Beilstein 3576708
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 335.19
Procent renhed ≥98%