Få mere at vide
Benzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30332452
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332452 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20792010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Molekylær formel C9 H7 N O
Mængde 10 g
Synonym Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMIL O=C(CC#N)c1ccccc1
IUPAC navn 3-oxo-3-phenylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528