Få mere at vide
Benzoylacetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoylacetonitrile |
| CAS | 614-16-4 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMIL | O=C(CC#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-oxo-3-phenylpropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0528 |