Få mere at vide
Benzoylisocyanat, 90 %. Tech
Artikelnummer. 10457333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10457333 1 g Glasflaske 1g
10339170 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314280010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
CAS: 4461-33-0 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4461-33-0
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002032
InChI nøgle LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
PubChem CID 78210
IUPAC navn benzoylisocyanat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl isocyanate
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 94 °C til 96 °C (21,0 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CONCO
Brydningsindeks 1,5504 til 1,5524
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 147.13
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Fast stof