Få mere at vide
Benzoylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 30331189
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331189 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30331189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20823525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Mængde 25 g
Synonym Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMIL NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0637
Procent renhed >95