Få mere at vide
Benzoylfluorid, 97%
Beskrivelse
Benzoylfluorid bruges som et mildt fluoreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzoylfluorid bruges som et mildt fluoreringsmiddel.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for fugt. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoyl fluoride |
| Smeltepunkt | ∼-28 °C |
| Tæthed | 1.14 |
| Kogepunkt | 159 °C til 161 °C |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.496 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1904977 |
| Vis mere |