Få mere at vide
Benzoylfluorid, 97%
Artikelnummer. 11377786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377786 5 g 5g
11387786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11464.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124,11 g/mol
Benzoylfluorid bruges som et mildt fluoreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoylfluorid bruges som et mildt fluoreringsmiddel.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for fugt. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-32-3
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.11
MDL nummer MFCD00000364
InChI nøgle HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
IUPAC navn benzoylfluorid
SMIL FC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl fluoride
Smeltepunkt ∼-28 °C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 159 °C til 161 °C
Flammepunkt 48 °C (118 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1904977
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 124.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl fluoride