Få mere at vide
Benzoylfluorid, 97%
Artikelnummer. 10612952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10612952 5 g 5g
15412152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402040050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-32-3
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.11
MDL nummer MFCD00000364
InChI nøgle HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
IUPAC navn benzoylfluorid
SMIL FC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl fluoride
Smeltepunkt -28,0 °C
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 159,0 °C til 161,0 °C
Flammepunkt 48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5COF
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
Beilstein 09,181
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolysere.
Formel vægt 124.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.