Få mere at vide
Benzoyl-d5 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoyl-d5 Chloride |
| CAS | 43019-90-5 |
| Molekylær formel | C7 2H5 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.6 |
| Formel vægt | 145.0343 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |