Få mere at vide
Benzoylcyanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Molekylær formel | C8H5NO |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMIL | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | Benzoylcyanid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vægt | 131.0371 |