Få mere at vide
Benzoylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30332726
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332726 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13037510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Molekylær formel C8H5NO
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMIL O=C(C#N)c1ccccc1
IUPAC navn Benzoylcyanid
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Formel vægt 131.0371