Få mere at vide
Benzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30012244
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012244 500 mL
30007107 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB209550500ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molekylær formel C7 H5 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 140.57
Synonym Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
IUPAC navn Benzoylchlorid
SMIL ClC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vægt 140.0029
Mængde 500 mL