Få mere at vide
Benzoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15818660
Skift visning
Mængde:
1 L
30 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15818660 30 kg
15808660 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15818660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8018049030
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 140.57
Tekniske data
Smeltepunkt -0.6°C
Tæthed 1.21 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 197.2°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000653
Mængde 30 kg
Synonym Benzoyl chloride, Benzoic acid chloride, Benzoyl chloride