Få mere at vide
Benzoyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10764171 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10764171 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10764171 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/2350/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 98-88-4
Smeltepunkt -1°C
Farve Colorless
pH 2
Kogepunkt 198°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C7H5ClO
MDL nummer 653
Mængde 500 mL
Dampdensitet 4.88
Formel vægt 140.57g/mol
Damptryk 0.5 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid