Få mere at vide
Benzoylchlorid, 99+%
Artikelnummer. 11408066
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408066 1000 g 1000g
11418066 250 g 250g
11428066 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14107.0B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140,566 g/mol
Benzoylchlorid anvendes i vid udstrækning til syntese af peroxider. Det bruges til fremstilling af farvestoffer og parfume. Det tjener også til fremstilling af lægemidler og harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoylchlorid anvendes i vid udstrækning til syntese af peroxider. Det bruges til fremstilling af farvestoffer og parfume. Det tjener også til fremstilling af lægemidler og harpikser.
Opløselighed Blandbar med
vand, ether, benzen, carbondisulfid og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molekylær formel C7H5ClO
MDL nummer MFCD00000653
InChI nøgle PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC navn benzoylchlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl chloride
Smeltepunkt -1 °C
Tæthed 1.211
pH 2
Kogepunkt 197 °C til 199 °C
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Analyseprocentområde ≥99%
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5535
Mængde 1000 g
FN nummer UN1736
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1112
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ether, benzen, kulstofdisulfid og tetrachlorid.
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.566
Formel vægt 140.57
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.