Få mere at vide
Benzoylchlorid, 99%, ren, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984971 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11984971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.86 DKK
    567.65 DKK / 100ml
    Spare 62.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl chloride
CAS 98-88-4
Smeltepunkt -1,0 °C
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 198,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H5ClO
Lineær formel C6H5COCl
Brydningsindeks 1,5520 til 1,5540
Mængde 100 mL
Beilstein 09,182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15,1115
Specifik vægtfylde 1.21
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer, 2 mg/ml. Andre opløseligheder: nedbrydes i alkoholer og i vand, opløselig i ether, benzen; blandet med olier, kulstofdisulfid, ccl4
InChI nøgle PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
IUPAC navn benzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 140.57
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Viskositet 0,0012 pas (30 °C)
Formel vægt 140.57
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.